Learn More
Thermo Scientific™ Récipients en polystyrène à triple emballage Sterilin™
Beschreibung
Utilisez les récipients en polystyrène à triple emballage Thermo Scientific™ Sterilin™ dans les salles d’hôpital et dans d’autres zones stériles.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
Chaque récipient :
- A un triple emballage avec deux sachets à ouverture facile dans un sac à revêtement externe en vrac
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- A un point d’irradiation garantissant la stérilité et les détails du lot marqués pour une traçabilité complète
- Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
Remarque :
Utilisation in vitro uniquement.
Méthode d’utilisation :
La procédure d’utilisation est la suivante :
- L’unité est tout d’abord retirée du sac dans le carton
- L’extérieur des deux sachets scellés peut être ouvert dans un environnement non stérile en déchirant soigneusement le sachet le long de la ligne conformément aux instructions
- Le sachet intérieur peut facilement être retiré du sac extérieur par le personnel au sein de la zone d’exploitation stérile, assurant ainsi un transfert stérile d’une zone à l’autre
- Le récipient peut ensuite être retiré du second sachet scellé dans la zone stérile
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques. Ce produit est soumis à une quantité de commande minimale. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Récipient |
| Closure Included | Oui |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Certifications/Conformité | Testé pour absence de fuite conformément à la norme BS EN 14254, annexe D. Marquage CE conformément à la directive européenne 98/79/CE. |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Diamètre (métrique) | 31 mm |
| Hauteur (métrique) | 94 mm |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.