Learn More
Thermo Scientific™ Tubes Sterilin™ avec bouchon à vis
Description
Peut contenir des échantillons allant de 5 à 10 ml dans les tubes à bouchon à vis Thermo Scientific™ Sterilin™. Disponibles en polypropylène résistant aux produits chimiques ou en polystyrène vierge avec bouchon à vis en polyéthylène. Fournis non stériles. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
Caractéristiques :
- Disponibles avec étiquettes pour l’identification des échantillons
- Fournies non stériles
Fabriqués dans l’un des matériaux suivants :
- Polystyrène vierge avec fond plat
- Polypropylène résistant aux produits chimiques avec base à jupe
Informations de commande :
Produit non disponible dans toutes les zones géographiques.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Skirted Base Tube |
| Description | No Label |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Polypropylene |
| Nbre par carton | 500 |
| Gamme de produits | Sterilin |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité d’emballage | 500/boîte |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Capacité (impériale) | 0,3381 fl oz. |
| Afficher plus |