Learn More
Thermo Scientific™ Tubes Sterilin™ avec bouchon à vis
Descripción
Peut contenir des échantillons allant de 5 à 10 ml dans les tubes à bouchon à vis Thermo Scientific™ Sterilin™. Disponibles en polypropylène résistant aux produits chimiques ou en polystyrène vierge avec bouchon à vis en polyéthylène. Fournis non stériles. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
Caractéristiques :
- Disponibles avec étiquettes pour l’identification des échantillons
- Fournies non stériles
Fabriqués dans l’un des matériaux suivants :
- Polystyrène vierge avec fond plat
- Polypropylène résistant aux produits chimiques avec base à jupe
Informations de commande :
Produit non disponible dans toutes les zones géographiques.
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Sample Tube |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Matériau | Polystyrene |
| Type d’étiquette | Étiquette imprimée |
| Nbre par carton | 1000 |
| Gamme de produits | Sterilin |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité d’emballage | 1000/boîte |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Capacité (impériale) | 0,169 fl oz. |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.