Learn More
- Home
- Products
- Flacons, récipients et bidons
- Flacons
- Accessoires et flacons pour échantillonnage environnemental
- Flacons pour échantillonnage environnemental
- Thermo Scientific™ Flacons d’échantillonnage d’eau Sterilin™
Thermo Scientific™ Flacons d’échantillonnage d’eau Sterilin™
Code produit 11319243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
350 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
Forme:
Carré
Rectangle
Rond
Description:
Dosé à 120 mg/l
Dosé à 20 mg/l
Non dosé
Matériau:
PET
PS
TEP
Conditionnement:
110 pièces
126 pièces
144 pièces
174 pièces
70 pièces
84 pièces
21 product options available for selection
| Code produit | Capacité (métrique) | Forme | Description | Matériau | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 11319243 | 500 ml | Rond | Non dosé | PS | 70 pièces |
| 13503150 | 350 ml | Rectangle | Dosé à 20 mg/l | PET | 144 pièces |
| 30243687 | 350 ml | Rectangle | Dosé à 20 mg/l | PET | 174 pièces |
| 30243690 | 350 ml | Rectangle | Non dosé | PET | 174 pièces |
| 30243683 | 350 ml | Rectangle | Dosé à 120 mg/l | PET | 174 pièces |
| 12632035 | 350 ml | Rectangle | Dosé à 120 mg/l | PET | 144 pièces |
| 13128770 | 500 ml | Carré | Dosé à 120 mg/l | PET | 110 pièces |
| 30243693 | 500 ml | Carré | Dosé à 120 mg/l | PET | 126 pièces |
| 15285652 | 500 ml | Carré | Dosé à 20 mg/l | PET | 144 pièces |
| 30243682 | 500 ml | Carré | Dosé à 20 mg/l | PET | 126 pièces |
| 30243688 | 500 ml | Carré | Non dosé | PET | 126 pièces |
| 12642035 | 500 ml | Rectangle | Dosé à 120 mg/l | PET | 144 pièces |
| 30243689 | 500 ml | Rectangle | Dosé à 120 mg/l | PET | 174 pièces |
| 13523140 | 500 ml | Rectangle | Dosé à 20 mg/l | PET | 144 pièces |
| 30243684 | 500 ml | Rectangle | Dosé à 20 mg/l | PET | 174 pièces |
| 30243685 | 500 ml | Rectangle | Non dosé | PET | 174 pièces |
| 11309243 | 500 ml | Rond | Dosé à 20 mg/l | PS | 70 pièces |
| 30243686 | 1000 ml | Carré | Dosé à 120 mg/l | PET | 84 pièces |
| 13148770 | 1000 ml | Carré | Dosé à 120 mg/l | PET | 70 pièces |
| 30243692 | 1 000 ml | Carré | Dosé à 20 mg/l | TEP | 84 pièces |
| 30243691 | 1000 ml | Carré | Non dosé | PET | 84 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11319243
Supplier
Thermo Scientific™
Supplier No.
500WSCNT
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
287.15€
275.00€ / 70 pièces
Économisez 12.15€
4% de réduction
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Effectuez un échantillonnage facile de l’eau chlorée ou non chlorée en vue d’une analyse microbienne grâce aux flacons d’échantillonnage de l’eau Thermo Scientific™ Sterilin™. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
- Fabriquées avec :
- Polystyrène flexible
- PETG robuste non toxique
- NOUVEAU, PRT léger pour une meilleure manipulation
- Livrés vides ou prédosés avec du thiosulfate de sodium
- Les flacons en polystyrène et en PETG sont dotés d’étiquettes à code couleur pour faciliter la différenciation :
- Bleu : dosé
- Vert : non dosé
- Flacons inviolables pour préserver l’intégrité des échantillons
- Numéro de lot pour une traçabilité totale
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Dose de 20 mg/h : convient à la neutralisation des échantillons d’eau avec une faible concentration de chlore
- Dose de 120mg/h : convient à la neutralisation des échantillons d’eau avec une concentration élevée de chlore
Specifications
Specifications
| Capacité | 500 ml, 0.13 gal |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Naturel |
| Description | Non dosé |
| Matériau | PS |
| Nbre par carton | 70 |
| Stérilité | Irradié aux rayons gamma |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (impériale) | 0,13 gal |
| Forme | Rond |