Learn More
Gibco™ Sterilized Sample Ports compatible with CTS™ Rotea™ Single-Use Kit
Description
The Sterilized Sample Ports enable collection of product samples during protocol execution in process development. The sample port assembly consists of a needleless port joined with short lengths of PVC tube. The PVC tube is sealed to enable thermal welding. The sample port assemblies and PVC tubing are gamma-irradiated and individually packaged.
- Le kit de centrifugation à usage unique Gibco CTS Rotea fait partie du système de centrifugation à débit variable Gibco CTS Rotea
- Chaque kit peut effectuer une large gamme d’étapes de traitement cellulaire, ce qui en fait la solution idéale pour le lavage & la concentration, la séparation, l’isolement et bien plus encore.
- Le kit à usage unique offre une flexibilité pour le développement de procédés et prend facilement en charge la fabrication à l’échelle commerciale
- Chaque kit est compatible avec les connecteurs Luer stériles ou la soudure thermique
- Ces ports d’échantillons stérilisés à utiliser avec le kit permettent de prélever des échantillons de produits pendant l’exécution du protocole, pour le développement de procédés
- L’assemblage du port d’échantillonnage se compose d’un port sans aiguille relié à de courtes longueurs de tubulure en PVC
- La tubulure en PVC est scellée pour permettre la soudure thermique
- Les assemblages de port d’échantillonnage et les tubulures en PVC sont irradiés aux rayons gamma et conditionnés individuellement.
Spécification
Spécification
| Réfrigéré | Non |
| Gamme de produits | CTS Rotea |
| Quantité | 10 ports |