Learn More
ratiolab™ Boîte de stérilisation pour pipettes
Code produit 17128118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
17128118 120 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17128118 Fournisseur ratiolab™ Code fournisseur 3170100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    130.06€ / 1 pièces
    Économisez 1.94€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Pour le rangement pratique de jusqu'à quatre boîtes à pipettes, cette boîte à pipettes stérilisante est peu encombrante et offre un stockage sûr pour l'autoclavage de divers articles en verre.
  • Garantit l'entrée de vapeur dans le conteneur et optimise le processus d'autoclavage
  • La base et la partie supérieure sont remplies d'une couche de silicone à leur base, servant d'amortisseur pour protéger les objets en verre des éclats.
  • Autoclavable à 121 °C pendant 20 min.
  • Profondeur (métrique) : 265 mm
Spécification
Hauteur (métrique) 120 mm
Matériau Aluminium
Largeur (métrique) 250 mm