Learn More
Bochem™ Pinces de stérilisation
Description
- Pour contenu stérile
Spécification
Spécification
| Description | 5mm de diamètre |
| Longueur (métrique) d’ouverture | 190 mm |
| Longueur (métrique) | 280 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |