Description
- Pelle au design ergonomique
- Produit et conditionnement en matières premières renouvelables
- Fabriqué en PE "vert", blanc
- Recyclable / jetable
- Conditionnement individuel et stérilisation par rayons gamma
- Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
- Conviennent aux denrées alimentaires selon la norme UE et l’agrément FDA
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 5,07 oz. |
| Capacité (métrique) | 150 mL |
| Couleur | blanc |
| Type de produit | Pelle |
| Matériau | PE vert (fabriqué à partir de matières premières renouvelables) |
| Longueur (métrique) | 216 mm |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |