Learn More
Buerkle™ Pelles détectables SteriPlast™ Blue
BIOPHARMA
Product Code. 15664114 Shop All Bürkle Products
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Longueur (métrique):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Unit Size:
10 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Longueur (métrique) Unit Size
15664114 150 ml 216 mm 10 pièces
15604124 250 ml 232 mm 10 pièces
15614124 500 ml 280 mm 10 pièces
15624124 1 000 ml 332 mm 10 pièces
15634114 25 ml 141 mm 10 pièces
15644114 50 ml 160 mm 10 pièces
15654114 100 ml 205 mm 10 pièces
17200594 2 000 ml - 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15664114 Supplier Buerkle™ Supplier No. 53782007
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour l’échantillonnage des industries alimentaires, des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques. Les pelles détectables Buerkle™ SteriPlast™ Blue sont idéales pour les poudres, les granulés et les pâtes et peuvent être détectées
  • L’utilisation d’outils bleus permet de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
  • Il s’agit là d’un critère important dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
  • Peut être utilisé dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP/IFS
  • Conditionnés individuellement pour une utilisation à usage unique et stérilisés par rayons gamma
  • Production, assemblage et emballage selon salle blanche classe 7
  • Peut être détecté par des scanners couleur, des détecteurs de métaux ou des rayons X.
Compliance
Réglementations alimentaires de l’UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (impériale) 5,07 oz.
Capacité (métrique) 150 ml
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Type de produit Pelle d’échantillonnage détectable
À utiliser avec (application) Échantillonnage des poudres, granulés et pâtes
Longueur (impériale) 8,5 in
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 216 mm
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable