Learn More
Buerkle™ Spatule détectable SteriPlast™ Blue
BIOPHARMA
Code produit 15674114 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
263 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15674114 263 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15674114 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53782009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.84€
    26.70€ / 10 pièces
    Économisez 1.14€
    4% de réduction
En stock
Pour l’échantillonnage des poudres, granulés et pâtes. La spatule détectable Buerkle™ SteriPlast™ est stérilisée par rayons gamma.
  • Poignée longue, ergonomique, stable et lame pointue
  • Pénètre directement dans des récipients tels que des sacs en papier ou en plastique
  • L’utilisation d’outils bleus permet de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
  • Il s’agit là d’un critère important dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
  • Peut être utilisé dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP/IFS
  • Conditionnées individuellement pour un usage unique
  • Production, assemblage et emballage selon salle blanche classe 7
  • Peut être détecté par des scanners couleur, des détecteurs de métaux ou des rayons X.
Compliance
Réglementations alimentaires de l’UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Detectable Spatula, Spatule détectable
Matériau Polystyrène
Autoclavable Not Autoclavable
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Échantillonnage des poudres, granulés et pâtes
Type de poignée Poignée longue, ergonomique et stable
Longueur (impériale) 10,3 in
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité EU food requirements, FDA regulations
Longueur (métrique) 263 mm
Diamètre (impériale) de la poignée 4.45 in.
Diamètre (métrique) de la poignée 113 mm
Largeur (impériale) 0.71 in.
Largeur (métrique) 18 mm