Learn More
Buerkle™ Pelles détectables SteriPlast™ Blue
BIOPHARMA
Code produit 15684114 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 ml
10 ml
Longueur (métrique):
127 mm
170 mm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
15684114 2,5 ml 127 mm 100 pièces
15694114 10 ml 170 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15684114 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53782011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.98€
    57.50€ / 100 pièces
    Économisez 2.48€
    4% de réduction
En stock
Pour l’échantillonnage des poudres, des granulés et des liquides. Les pelles détectables SteriPlast™ Buerkle™ sont stérilisées par rayons gamma.
  • L’utilisation d’outils bleus permet de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
  • Il s’agit là d’un critère important dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
  • Peut être utilisé dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP/IFS
  • Conditionnées individuellement pour un usage unique
  • Production, assemblage et emballage selon salle blanche classe 7
  • Peut être détecté par des scanners couleur, des détecteurs de métaux ou des rayons X.
Compliance
Réglementations alimentaires de l’UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2,5 ml
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Type de produit Cuillère d’échantillonnage détectable
À utiliser avec (application) Échantillonnage des poudres, granulés et liquides
Longueur (impériale) 5 in
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 127 mm
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable