Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15684134 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
500 mm
1000 mm
Conditionnement:
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la poignée unitSize
15684134 500 mm 20 pièces
15604144 1000 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15684134 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53936641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.18€
    151.20€ / 20 pièces
    Économisez 7.98€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Graduées en relief par incréments de 10 mL. Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle est spécialement conçu pour un usage unique. Poignée ergonomique des deux côtés pour un maniement à droite ou à gauche.
  • Doseur de 200 mL
  • diamètre extérieur de 92 mm
  • Poignée ergonomique
  • Becs des deux côtés pour un maniement à droite ou à gauche
  • PE-HD
  • Fabriqué en salle blanche, emballé individuellement
  • Stérilisé en option par rayons gamma
  • 20 pièces par paquet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Louche
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 200 ml
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Modèle Double becs
Couleur blanc
Longueur (métrique) de la poignée 500 mm