Description
- L’utilisation d’outils bleus permet de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
- Il s’agit là d’un critère important dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
- Peut être utilisé dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP/IFS
- Conditionnées individuellement pour un usage unique
- Production, assemblage et emballage selon salle blanche classe 7
- Peuvent être détectées par des scanners de couleur
Compliance
Réglementations alimentaires de l’UE
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 5,07 oz. |
| Capacité (métrique) | 150 ml |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Type de produit | Pelle d’échantillonnage pour denrées alimentaires |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage des poudres, granulés et pâtes |
| Longueur (impériale) | 8,5 in |
| Matériau | Polystyrène |
| Longueur (métrique) | 216 mm |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |