Learn More
Buerkle™ Cuillères d’échantillonnage SteriPlast™
BIOPHARMA
Code produit 15356327 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 ml
10 mL
Longueur (métrique):
127 mm
170 mm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
15356327 2,5 ml 127 mm 100 pièces
15351766 10 mL 170 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15356327 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53781011
En stock
Pour l’échantillonnage des poudres, granulés et pâtes. Les cuillères d’échantillonnage en PS Buerkle™ SteriPlast™ sont livrées stériles et sous emballage individuel.
  • Destinées à l’échantillonnage de poudres, de granulés et de pâtes
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conditionnement individuel pour répondre à des besoins uniques
  • Production, assemblage et conditionnement selon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 0,08 oz.
Capacité (métrique) 2,5 ml
Couleur blanc
Type de produit Cuillère
À utiliser avec (application) Échantillonnage des poudres, granulés et pâtes
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 127 mm