Learn More
Buerkle™ Pelle d’échantillonnage à usage unique SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15366317 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Longueur (métrique):
141 mm
142 mm
160 mm
161 mm
205 mm
206 mm
216 mm
218 mm
232 mm
253 mm
280 mm
283 mm
332 mm
Comprend:
Avec couvercle
Sans couvercle
Conditionnement:
10 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Comprend unitSize
15366317 25 mL 141 mm Sans couvercle 10 pièces
17280584 2 000 ml - - 10 pièces
15694104 1 000 ml 332 mm Sans couvercle 10 pièces
15376317 25 ml 142 mm Avec couvercle 10 pièces
15386317 50 ml 160 mm Sans couvercle 10 pièces
15396317 50 ml 161 mm Avec couvercle 10 pièces
15306327 100 ml 205 mm Sans couvercle 10 pièces
15390937 100 ml 206 mm Avec couvercle 10 pièces
15316327 150 ml 216 mm Sans couvercle 10 pièces
15326327 150 ml 218 mm Avec couvercle 10 pièces
15581721 250 ml 232 mm Sans couvercle 10 pièces
15591721 250 ml 253 mm Avec couvercle 10 pièces
15501731 500 ml 280 mm Sans couvercle 10 pièces
15511731 500 ml 283 mm Avec couvercle 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15366317 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53781001
Maîtrisez vos environnements critiques
Utilisez le code promo 28022
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Échantillonnez des poudres, granulés et pâtes avec ces pelles en PS stériles. Disponible avec ou sans couvercle transparent pour garantir une procédure d'échantillonnage stérile et sans contamination.
  • Disponibles avec ou sans couvercle transparent pour aider à protéger les échantillons contre la contamination
  • Poignée ergonomique avec un bord légèrement coudé
  • La pelle se positionne à l’horizontale et peut être posée sans écoulement de la matière contenue
  • Idéales pour une utilisation avec des poudres, des granulés et des pâtes
  • Conditionnement individuel pour usage unique
  • Stérilisées par irradiation aux rayons gamma
  • Production, assemblage et conditionnement selon les normes de salle blanche de classe 7 (10 000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sans couvercle
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 25 mL
Couleur blanc
Type de produit Pelle jetable
À utiliser avec (application) Échantillonnage des poudres, granulés et pâtes
Comprend Sans couvercle
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 141 mm