Description
- Robuste et pratique
- L’utilisation d’outils bleus permet de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
- Il s’agit là d’un critère important dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
- Peut être utilisé dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP/IFS
- Conditionnées individuellement pour un usage unique
- Production, assemblage et emballage selon salle blanche classe 7
- Peuvent être détectées par des scanners de couleur
Compliance
Réglementations alimentaires de l’UE
Spécification
Spécification
| Type de produit | Grattoir |
| Matériau | Polystyrene, Polystyrène |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Stérilité | Stérile, Sterile |
| Jetable | Usage unique |
| Couleur | Bleu |
| Certifications/Conformité | EU food requirements, FDA regulations |
| À utiliser avec (application) | Raclage, lissage ou nettoyage et élimination des résidus |
| Dimensions (L x l) | 200 x 80 mm (7,8 x 3,1 po) |
| Diamètre (impériale) de la poignée | 4.72 in. |
| Afficher plus |