Learn More
Buerkle™ Spatule SteriPlast™ Blue
BIOPHARMA
Code produit 15684124 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
263 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15684124 263 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15684124 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53783009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.20€
    18.45€ / 10 pièces
    Économisez 7.75€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Pour l’échantillonnage des poudres, granulés et pâtes. La spatule pour denrées alimentaires Buerkle™ SteriPlast™ est stérilisée par rayons gamma.
  • Poignée longue, ergonomique, stable et lame pointue
  • Pénètre directement dans des récipients tels que des sacs en papier ou en plastique
  • L’utilisation d’outils bleus permet de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
  • Il s’agit là d’un critère important dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
  • Peut être utilisé dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP/IFS
  • Conditionnées individuellement pour un usage unique
  • Production, assemblage et emballage selon salle blanche classe 7
  • Peuvent être détectées par des scanners de couleur
Compliance
Réglementations alimentaires de l’UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Type de produit Spatule
À utiliser avec (application) Échantillonnage des poudres, granulés et pâtes
Longueur (impériale) 10,3 in
Matériau Polystyrène
Type de poignée Poignée longue, ergonomique et stable
Longueur (métrique) 263 mm