Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Milieu en flacon Sterisart Bd : Flacons à col large FTM
Code produit 15972710 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15972710 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15972710 Fournisseur Sartorius Stedim Biotech™ Code fournisseur BD257293
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    238.23€ / 10 pièces
    Économisez 14.77€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
Le liquide de test de stérilité FTM est utilisé pour tester les produits biologiques et pour l’enrichissement et la culture d’anaérobies, d’aérobies et de microaérophiles.
  • Milieu au thioglycolate liquide
  • Milieu nutritif liquide pour les tests de stérilité des produits biologiques et pour l’enrichissement et la culture d’anaérobies, d’aérobies et de microaérophiles selon USP et EP.
  • Non sous vide, mais l’espace de tête du FTM est gazé avec un flux d’azote pour maintenir l’anaérobiose.
  • Contient une qualité spéciale de gélose, ce qui donne une grande clarté du milieu préparé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon de type 7, diam. ext. 45 mm
Type de milieu FTM (milieu au thioglycolate liquide)
Stérilité Stérile
Nb par paquet 10
Type d’emballage Flacon à col large, conditionnement individuel double
Quantité 100 ml