Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Milieu en flacon Sterisart Bd : Flacons à col large TSB
Code produit 15982710 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15982710 100 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15982710 Fournisseur Sartorius Stedim Biotech™ Code fournisseur BD257294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    217.41€ / 10 pièces
    Économisez 13.59€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le liquide de test de stérilité TSB est utilisé pour détecter, isoler et cultiver des micro-organismes fastidieux et non fastidieux
  • Bouillon tryptique soja
  • Milieu nutritif liquide à usage général utilisé dans les tests de stérilité pour la détection, l’isolement et la culture de micro-organismes fastidieux et non fastidieux selon USP et EP.
  • Milieu nutritif qui soutiendra la croissance d’une grande variété de micro-organismes, y compris les bactéries et les champignons aérobies et anaérobies facultatifs courants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon de type 7, diam. ext. 45 mm
Type de milieu TSB (Bouillon tryptique soja)
Stérilité Stérile
Nb par paquet 10
Type d’emballage Flacon à col large, conditionnement individuel double
Quantité 100 ml