Learn More
Sartorius Sterisart™ Logiciel de configuration facile
Code produit 17288720 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pompe universelle Sterisart
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17288720 Pompe universelle Sterisart 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17288720 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 1Z0004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5890.00€
    5224.49€ / 1 pièces
    Économisez 665.51€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Sterisart™ Le logiciel Easy Configuration est un logiciel de type glisser-déposer conçu pour accroître la fiabilité des processus de test de stérilité des produits pharmaceutiques stériles.
  • Instructions étape par étape pour chaque test de stérilité programmé, par exemple pour USP 71 ou Eu. Ph. 2.6.1
  • Dossiers électroniques conformes à la norme FDA 21 CFR Part 11
  • Gestion des comptes utilisateurs, journal d'audit et protection par mot de passe
  • Numérisation, enregistrement et impression des données et enregistrements relatifs au processus sur les matériaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Outil de configuration en ligne automatisé
À utiliser avec (équipement) Pompe universelle Sterisart