Learn More
Heinz Herenz Steristoppers N° 29K pour les lunettes
Description
Steristoppers™ sont une invention de Heinz Herenz l'entreprise et a fait ses preuves dans le monde entier depuis de nombreuses années. Les bouchons en cellulose sont idéaux pour la fermeture stérile des cultures bactériennes dans les tubes à essai, les flacons Erlenmeyer et les flacons de culture. De nombreuses institutions importantes à travers le monde font confiance à notre invention interne, car outre ses propriétés exceptionnelles, elle simplifie également le travail en laboratoire.
- Autoclavable jusqu'à 200 °C
- Filtration bactérienne
- Stérilisable
- perméable à l'air
- Bon rapport qualité-prix
- Disponible en différentes tailles, formes et conditionnements. Des modèles spéciaux sont également possibles.
Remarque :
- Convient uniquement pour un usage unique
Spécification
Spécification
| Jetable | Usage unique |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Diameter (Metric) Bottom | 24 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 28 mm |
| Matériau | Fibre de cellulose |
| Type de produit | Steri-stopper |
| Forme | Conique |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |