Learn More
Heinz Herenz Steristoppers N° MA2/3 pour lunettes
Code produit 10108351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stopper Number:
MA2/3
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stopper Number Conditionnement
10108351 MA2/3 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10108351 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1012723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.83€
    49.23€ / 250 pièces
    Économisez 27.60€
    35% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Steristoppers™ ont prouvé leur excellente efficacité comme solution d'étanchéité pour les échantillons microbiologiques et les cultures de tissus dans les tubes à essai et les flacons Erlenmeyer. Elles sont utilisées en continu depuis de nombreuses années dans de nombreux laboratoires de microbiologie européens.
Steristoppers™ sont une invention de Heinz Herenz l'entreprise et a fait ses preuves dans le monde entier depuis de nombreuses années. Les bouchons en cellulose sont idéaux pour la fermeture stérile des cultures bactériennes dans les tubes à essai, les flacons Erlenmeyer et les flacons de culture. De nombreuses institutions importantes à travers le monde font confiance à notre invention interne, car outre ses propriétés exceptionnelles, elle simplifie également le travail en laboratoire.
  • Autoclavable jusqu'à 200 °C
  • Filtration bactérienne
  • Stérilisable
  • perméable à l'air
  • Bon rapport qualité-prix
  • Disponible en différentes tailles, formes et conditionnements. Des modèles spéciaux sont également possibles.
Remarque :
  • Convient uniquement pour un usage unique
Spécification
Jetable Usage unique
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Diameter (Metric) Bottom 26 mm
Diamètre (métrique) externe 31 mm
Diamètre (métrique) supérieur 31 mm
Matériau Fibre de cellulose
Type de produit Steri-stopper
Forme Conique
Stérilité Non stérile
Stopper Number MA2/3