Learn More
Merck Systèmes de filtration sous vide stérile sans entonnoir Steritop™ E-GP
GREENER_CHOICE
Code produit 16457545 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Raccord de sortie:
Filetage de 38 mm
Filetage de 45 mm
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Raccord de sortie unitSize
16457545 Filetage de 38 mm 12 pièces
16467545 Filetage de 45 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16457545 Fournisseur Merck Code fournisseur SEGPT0038
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tout dernier né de la famille de libération rapide Stericup™. Conçu avec une éco-conscience.
Stericup E et Steritop Les systèmes de mise sous vide stériles sont le plus récent ajout à la gamme Stericup Gamme de fixation rapide. Le Stericup E et Steritop La gamme d'appareils E est conçue comme une option plus durable pour la filtration stérile, réduisant considérablement la quantité de plastique et d'emballage. Ce sont des produits de filtration sans entonnoir destinés à être utilisés dans la filtration sous vide stérile de solutions aqueuses telles que les milieux de culture et les réactifs/tampons de culture tissulaire.
Le Stericup E et Steritop Les dispositifs E sont conçus spécifiquement pour la filtration stérile à partir de flacons compatibles (diamètre du col de 38 et 45 mm) de milieux et de réactifs/tampons de culture tissulaire.
Le SEGPT0038 est un collier fileté de 38 mm, utilisant un pas de 0,22 μMembrane PES Express PLUS à flux rapide de taille de pores m qui peut se connecter directement à n'importe quel flacon récepteur de volume 45 mm (verre ou plastique) pour la stérilisation des milieux de culture tissulaire et des tampons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent avec adaptateur bleu
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Matériau (membrane) PES Express PLUS
Porosité 0,22 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 40 cm²
À utiliser avec (application) Filtration stérile
Raccord de sortie Filetage de 38 mm
Type de sortie Filetage de 38 mm
Type Filtre pour bouchon de flacon
Volume (métrique) <2 ml (limité par le volume du flacon)
Diamètre (métrique) 73 mm
Diamètre (métrique) du filtre 73 mm