Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Coupe-gâteau
Code produit 17912122 Tous les produits Sampling Systems Produits
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité unitSize
17912122 Non stérile 50 pièces
17932122 Stérile 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17912122 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8765H4050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces sachets individuels sont idéaux pour prélever de petits échantillons de 2 à 3 cm d'une matière friable, généralement sur des plateaux.
  • Fabriqué en PEHD conforme aux normes FDA et CE
  • Fabrication et emballage en salle blanche à 100 %
  • Disponibilité en version stérile et non stérile
Spécification
Type de produit Coupe- accordéon
Matériau HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Graduée Non
Stérilité Non stérile