Learn More
Sampling Systems™ Plateaux de comptage de gélules SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 17564676 Tous les produits Sampling Systems Produits
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité unitSize
17564676 Non stérile 20 pièces
17574676 Stérile 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17564676 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8444A1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduisez les risques de contamination grâce aux plateaux de comptage de gélules SteriWare™. Idéaux pour une utilisation dans les hôpitaux, l’industrie de fabrication et l’industrie pharmaceutique, ces plateaux de comptage de comprimés ne nécessitent
  • Nos plateaux de comptage de gélules facilitent le tri et le comptage précis.
  • Ils sont fabriqués en PS robuste et incassable.
  • Ils sont adaptés à une utilisation avec toutes les gélules de taille 2 à taille 00.
  • Utilisez-les directement en les sortant de leur sachet en PE thermoscellé.
  • Ils sont fabriqués et conditionnés en conditions de salle blanche.
  • Fabriqué en PS de qualité alimentaire blanc.
  • Conforme aux dernières exigences de la FDA et de l’UE.
  • Sans ESB/EST.
  • Stériles ou non stériles.
Especificaciones
Hauteur (métrique) 12 mm
Longueur (métrique) 260 mm
Matériau Polypropylène
Largeur (métrique) 130 mm
Stérilité Non stérile
Type d’emballage Sachet
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.