Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Équipement et produits de nettoyage
- Nettoyants et désinfectants
- Produits de validation de nettoyage de laboratoire
- Sampling Systems™ Coupons de nettoyage SteriWare™
Sampling Systems™ Coupons de nettoyage SteriWare™
Code produit 17544656
Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
HDPE
Nylon
PVC
Polypropylène
Polystyrène
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
Largeur (métrique):
50 mm
100 mm
Conditionnement:
50 pièces
20 product options available for selection
| Code produit | Matériau | Stérilité | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 17544656 | PVC | Stérile | 100 mm | 100 mm | 50 pièces |
| 17594636 | HDPE | Non stérile | 50 mm | 50 mm | 50 pièces |
| 17504646 | HDPE | Stérile | 50 mm | 50 mm | 50 pièces |
| 17534646 | Nylon | Non stérile | 50 mm | 50 mm | 50 pièces |
| 17544646 | Nylon | Stérile | 50 mm | 50 mm | 50 pièces |
| 17574646 | Polypropylène | Non stérile | 50 mm | 50 mm | 50 pièces |
| 17584646 | Polypropylène | Stérile | 50 mm | 50 mm | 50 pièces |
| 17514656 | Polystyrène | Non stérile | 50 mm | 50 mm | 50 pièces |
| 17524656 | Polystyrène | Stérile | 50 mm | 50 mm | 50 pièces |
| 17554656 | PVC | Non stérile | 50 mm | 50 mm | 50 pièces |
| 17564656 | PVC | Stérile | 50 mm | 50 mm | 50 pièces |
| 17574636 | HDPE | Non stérile | 100 mm | 100 mm | 50 pièces |
| 17584636 | HDPE | Stérile | 100 mm | 100 mm | 50 pièces |
| 17514646 | Nylon | Non stérile | 100 mm | 100 mm | 50 pièces |
| 17524646 | Nylon | Stérile | 100 mm | 100 mm | 50 pièces |
| 17554646 | Polypropylène | Non stérile | 100 mm | 100 mm | 50 pièces |
| 17564646 | Polypropylène | Stérile | 100 mm | 100 mm | 50 pièces |
| 17594646 | Polystyrène | Non stérile | 100 mm | 100 mm | 50 pièces |
| 17504656 | Polystyrène | Stérile | 100 mm | 100 mm | 50 pièces |
| 17534656 | PVC | Non stérile | 100 mm | 100 mm | 50 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
17544656
Fournisseur
Sampling Systems™
Code fournisseur
8352PVC100S
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
126.00€
121.33€ / 50 pièces
Économisez 4.67€
3% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les coupons de nettoyage SteriWare™ constituent le moyen idéal de tester et de valider votre régime de nettoyage.
- La production en salle blanche améliore la pureté du produit final.
- Chaque coupon est inspecté à 100 %, puis conditionné individuellement dans la salle blanche.
- Des coupons stériles sont également disponibles en stock.
- Les coupons sont disponibles en stock dans les tailles, matériaux et finitions couramment utilisés.
- Fournis avec un certificat de conformité aux fins de validation.
- Les matériaux de coupons de nettoyage les plus populaires comprennent le PP, le nylon, le PS, le PVC et le PEHD.
- Un large choix d’autres coupons est disponible.
- En matériau vierge de haute qualité.
- Conditionnement individuel dans une salle blanche de classe 10 000.
- Disponible avec certificat de conformité spécifique au lot.
- Les versions stériles sont accompagnées d’un certificat d’irradiation.
Spécification
Spécification
| Matériau | PVC |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Type d’emballage | Conditionnement individuel |
| Stérilité | Stérile |
| Largeur (métrique) | 100 mm |