Learn More
Sampling Systems™ Triangle de comptage SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 15960531 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PS
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15960531 PS 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15960531 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8066A1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    145.15€ / 30 pièces
    Économisez 4.85€
    3% de réduction
Expédition estimée: 25-02-2027
Le triangle de comptage SteriWare™ est idéal pour le comptage de comprimés ronds. Ils sont fabriqués et conditionnés dans une salle blanche et peuvent donc être utilisés directement.
  • Conviennent aux utilisateurs gauchers et droitiers
  • Emballage individuel
  • Fabriqués en polystyrène conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Complètement stériles
  • Fournis en boîte de 30
Spécification
Type de produit Triangle de comptage
Matériau PS
Quantité 30/boîte
Dimensions (L x l) Longueur latérale de 235 mm, hauteur de 15 mm