Description
- Moulé et conditionné dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans BSE/TSE
- Marques de graduation en ml
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisée (SAL 10-6)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 35 Stérile |
| Stérilité | Stériles |
| Graduated | Oui |