Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneurs Power Lance en PEHD jetables SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 11935846 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11935846 100 mL 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11935846 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8063H500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.23€
    112.49€ / 20 pièces
    Économisez 26.74€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Les lances à poudre en PEHD jetables SteriWare™ Sampling Systems™ sont idéales pour prélever un échantillon transversal à travers une poudre en vrac.
  • Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
  • Emballage individuel
  • Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
  • Poussez l’échantillonneur dans le produit, faites pivoter l’échantillonneur puis retirez-le
  • Déposez l’échantillon dans un récipient approprié
  • Placez l’échantillonneur usagé dans son sachet en plastique d’origine et jetez-le
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Matériau HDPE
Comprend 20/boîte
Capacité (métrique) 100 mL
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 600 mm