Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de PEHD conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en préstérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 000 ml |
| Comprend | Conditionnement individuel |
| Matériau | PEHD |
| Quantité | 16/boîte |
| Stérilité | Stériles |
| Pré-stérilisé | Oui |
| Jetable | Usage unique |
| Graduated | Non |
| Hauteur (métrique) | 152 mm |
| Diamètre (métrique) | 129 mm |