Learn More
Sampling Systems™ Flacon pour poudre jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit. 15849571 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
37 pièces
50 pièces
Code produit. 15849571
Marque: Sampling Systems™ 8890P500S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour répondre aux exigences des industries pharmaceutiques et hygiéniques. Le flacon en poudre jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est un flacon à col large de haute qualité qui comprend un bouchon à vis.
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • 2 tailles disponibles :
  • Joint étanche à la poudre
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Type de produit Flacon
Matériau Polypropylène
Comprend Conditionnement individuel
Capacité (métrique) 500 mL
Stérilité Stérile
Diamètre (métrique) 106 mm
Longueur (métrique) 108 mm
Correction du contenu d'un produit
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato