Learn More
Sampling Systems™ Sonde à poudre jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 15839451 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
200 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Conditionnement
15839451 200 mL Stérile 20 pièces
12752457 125 mL Stérile 20 pièces
15829451 200 mL Non stérile 20 pièces
15849451 125 mL Non stérile 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15839451 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8064H1000S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.60€
    186.61€ / 20 pièces
    Économisez 8.99€
    4% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La sonde à poudre jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est idéale pour prélever un échantillon transversal dans une poudre en vrac.
  • Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
  • Emballage individuel
  • Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
  • Poussez l’échantillonneur dans le produit, faites pivoter l’échantillonneur puis retirez-le
  • Déposez l’échantillon dans un récipient approprié
  • Placez l’échantillonneur usagé dans son sachet en plastique d’origine et jetez-le
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Specifications
Type de produit Sonde
Matériau HDPE
Types de pointes Empêche la chute de l’échantillon
Capacité (métrique) 200 mL
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Échantillonnage de poudre
Longueur (métrique) 950 mm
Longueur (métrique) de lame 850 mm