Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 15819511 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15819511 100 mL 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15819511 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8240H1000
Expédition estimée: 28-12-2026
Capable d’être utilisé directement en dehors du sac. Sampling Systems™ L’échantillonneur de poudre jetable SteriWare™ convient parfaitement au prélèvement d’échantillons de grand volume à partir de poudres et de granulés.
  • Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
  • Emballage individuel
  • Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
  • Poussez l’échantillonneur dans le produit, en veillant à ce que l’échantillonneur soit en position fermée
  • Tournez la poignée pour ouvrir la fente
  • Après avoir laissé l’échantillonneur pendant plusieurs secondes pour permettre à la poudre d’entrer, tournez la poignée pour fermer l’échantillonneur
Spécification
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 100 mL
Diamètre (métrique) 40 mm
Longueur (métrique) 1000 mm