Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de sac jetable SteriWare™
Code produit 11995846 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
14 mm
25 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Stérilité Conditionnement
11995846 25 mm Non stérile 100 pièces
11905856 25 mm Stérile 100 pièces
15691582 14 mm Stérile 100 pièces
15839461 14 mm Non stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11995846 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8085A100
Expédition estimée: 15-01-2027
L’échantillonneur de sac jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est un dispositif hygiénique à usage unique spécialement conçu pour prélever des échantillons sur le côté du sac.
  • Emballage individuel
  • Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
Spécification
Matériau HDPE
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 400 mm
Largeur (métrique) 25 mm