Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 12712467 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
170 mL
500 mL
Longueur (métrique):
620 mm
970 mm
1000 mm
Diamètre (métrique):
25 mm
40 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Stérilité unitSize
12712467 170 mL 970 mm 25 mm Stérile 20 pièces
15442785 170 mL 970 mm 25 mm Non stérile 20 pièces
15809461 500 mL 1000 mm 40 mm Non stérile 20 pièces
15899451 100 mL 620 mm 25 mm Non stérile 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12712467 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8073H1000S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.64€
    239.40€ / 20 pièces
    Économisez 190.24€
    44% de réduction
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour prélever un seul composite à partir du haut, du milieu et du bas de votre lit en poudre. Les échantillonneurs à fentes jetables SteriWare™ Sampling Systems™ sont parfaits pour prélever des échantillons à coupes transversales multi-n
  • Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
  • Emballage individuel
  • Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
  • Poussez l’échantillonneur dans le produit en veillant à ce que l’échantillonneur soit en position fermée
  • Après avoir laissé l’échantillonneur pendant plusieurs secondes pour permettre à la poudre d’entrer, tournez la poignée pour fermer l’échantillonneur
  • Déposez l’échantillon dans un récipient approprié
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Type de produit Échantillonneur à fente jetable
Matériau HDPE
Comprend 20/boîte
Capacité (métrique) 170 mL
Stérilité Stérile
Diamètre (métrique) 25 mm
Longueur (métrique) 970 mm