Description
- Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- À la profondeur requise, tirez la poignée vers le haut
- Plus la poignée est tirée, plus le volume de l’échantillon est important
- Poussez la poignée vers le bas pour expulser l’échantillon
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Specifications
Specifications
| Type de produit | Échantillonneur de liquide |
| Matériau | HDPE |
| Description | Emballage individuel |
| Capacité (métrique) | 300 mL |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Stérile |
| Diamètre (métrique) externe | 21 mm |
| Longueur (métrique) | 1500 mm |