Description
- Notre gamme de bidons de classe supérieure est idéale pour une utilisation en laboratoire et en production.
- La construction en PP de haute qualité offre une excellente résistance chimique.
- Ces bidons gradués sont fournis préstérilisés pour tirer un trait sur le nettoyage.
- Les graduations sont facilement visibles.
- La poignée ergonomique est arrondie pour une prise en main et une utilisation optimales.
- Les bidons sont disponibles dans des tailles de 500 ml et de 1 000 ml.
- Ils peuvent être utilisés comme bidons à usage général ou comme béchers gradués.
- Les bidons à emballage individuel sont pré-conditionnés et prêts à l’emploi.
- Il suffit de le déballer et de l’utiliser. Aucun nettoyage ou validation de nettoyage n’est nécessaire.
- Fabriqué en PP de haute qualité conforme aux normes les plus récentes de qualité alimentaire, CE et FDA.
- Sans ESB/EST.
- Certificats de conformité par lots fournis.
- Conditionnés dans une salle blanche médicale pour maintenir la propreté.
- Il suffit de le déballer et de l’utiliser.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduated | Oui |