Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre jetable en PEHD SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 11935636 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Longueur (métrique):
500 mm
1000 mm
Conditionnement:
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
11935636 10 mL 500 mm 20 pièces
11935457 20 mL 1000 mm 20 pièces
11955437 1 mL 500 mm 20 pièces
11915636 5 mL 1000 mm 20 pièces
11905447 1 mL 1000 mm 20 pièces
11955636 10 mL 1000 mm 20 pièces
11995626 5 mL 500 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11935636 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8060H510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.33€
    130.59€ / 20 pièces
    Économisez 6.74€
    4% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
L’échantillonneur de poudre jetable en PEHD Sampling Systems™ SteriWare™ est idéal pour le prélèvement d’échantillons à partir de sites connus dans la poudre en vrac.
  • Assemblée et conditionnée dans une salle blanche
  • Conditionnement individuel
  • Fabriqué à partir de PEHD conforme FDA ou UE
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
  • Le risque de contamination croisée est éliminé - le dispositif peut être utilisé directement à partir du sachet
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire avant ou après l’échantillonnage
  • Aucune validation de nettoyage (très coûteux à configurer et à exécuter)
  • Fabriqué dans un environnement de salle blanche de classe 100,000 (vérifier les descriptions des échantillonneurs individuels)
  • Tranquillité d’esprit
  • Convient à toutes les industries (pharmaceutique, alimentaire, chimique, cosmétique, biotechnologie, etc.)
  • Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
  • Avantages financiers
  • Gain de temps et d’argent (nettoyer un échantillonneur réutilisable coûte plus cher que d’acheter un échantillonneur jetable)
Spécification
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 10 mL
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 21 mm
Longueur (métrique) 500 mm