Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre jetable en PEHD SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 11995626 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Longueur (métrique):
500 mm
1000 mm
Conditionnement:
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
11995626 5 mL 500 mm 20 pièces
11935636 10 mL 500 mm 20 pièces
11935457 20 mL 1000 mm 20 pièces
11955437 1 mL 500 mm 20 pièces
11915636 5 mL 1000 mm 20 pièces
11905447 1 mL 1000 mm 20 pièces
11955636 10 mL 1000 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11995626 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8060H505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.33€
    130.59€ / 20 pièces
    Économisez 6.74€
    4% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
L’échantillonneur de poudre jetable en PEHD Sampling Systems™ SteriWare™ est idéal pour le prélèvement d’échantillons à partir de sites connus dans la poudre en vrac.
  • Assemblée et conditionnée dans une salle blanche
  • Conditionnement individuel
  • Fabriqué à partir de PEHD conforme FDA ou UE
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
  • Le risque de contamination croisée est éliminé - le dispositif peut être utilisé directement à partir du sachet
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire avant ou après l’échantillonnage
  • Aucune validation de nettoyage (très coûteux à configurer et à exécuter)
  • Fabriqué dans un environnement de salle blanche de classe 100,000 (vérifier les descriptions des échantillonneurs individuels)
  • Tranquillité d’esprit
  • Convient à toutes les industries (pharmaceutique, alimentaire, chimique, cosmétique, biotechnologie, etc.)
  • Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
  • Avantages financiers
  • Gain de temps et d’argent (nettoyer un échantillonneur réutilisable coûte plus cher que d’acheter un échantillonneur jetable)
Spécification
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 5 mL
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 21 mm
Longueur (métrique) 500 mm