Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre jetable en PEHD SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 11945636 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
20 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité unitSize
11945636 10 mL Stérile 20 pièces
11985437 20 mL Non stérile -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11945636 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8060H510S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.86€
    149.90€ / 20 pièces
    Économisez 14.96€
    9% de réduction
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour prélever des échantillons représentatifs à partir de sites connus dans la poudre en vrac. La poudre est piégée dans l’échantillonneur, et facilement retirée et vidée.
Principales caractéristiques :
  • Assemblés et conditionnés dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriqué en PEHD conforme aux normes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB / EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible pré-stérilisé (SAL 10 -6 )
  • Convient pour une utilisation dans ATEX zones
  • Disponible dans un large éventail de longueurs et de tailles d’embout
Fonctionnement :
  • Insérez l’échantillonneur dans le produit en veillant à ce que l’embout se trouve à l'intérieur du corps de l’échantillonneur.
  • À la profondeur souhaitée, tirez le corps vers le haut pour exposer l’embout. L’échantillon tombe autour de l’embout.
  • Appuyez sur le corps de l’échantillonneur pour piéger l’échantillon.
  • Retirez l’échantillonneur du produit.
Pourquoi utiliser un SteriWare™ Échantillon jetable ?
  • Aucune contamination croisée - Tout SteriWare™ Les appareils peuvent être utilisés directement depuis leur sortie du sac.
  • Pas de nettoyage  - Contrairement à un échantillonneur réutilisable, vous pouvez utiliser un SteriWare™ produit immédiatement. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
  • Haute qualité - Notre SteriWare™ Les produits sont fabriqués/moulés/emballés dans une salle blanche de classe 100 000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
  • Documentation complète  - Nous pouvons fournir une documentation complète et spécifique à chaque lot pour tous les SteriWare™ produits. Cela comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et boîte.
  • Rentable  - Suppression du besoin de validation du nettoyage grâce au passage à un SteriWare™ Cet appareil permet d'économiser du temps et de l'argent.
  • Disponible stérile  - La plupart SteriWare™ Les produits sont disponibles pré-stérilisés par Gamma ou Electron Beam à SAL10 -6 . Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Spécification
Type de produit Powder Thief
Matériau HDPE
Type de poignée HDPE
Capacité (métrique) 10 mL
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité Conforme à la norme FDA CFR 177.1520 et aux réglementations européennes 10/2011, réglementations européennes 1935/2004
À utiliser avec (application) Idéal pour prélever des échantillons représentatifs à partir d’emplacements connus dans la poudre en vrac
Longueur (métrique) 500 mm