Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente jetable en PEHD SteriWare™
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
500 mL
Conditionnement:
20 pièces
Description
Caractéristiques principales :
- Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
- Disponible dans 2 différentes longueurs
Fonctionnement :
- Poussez l’échantillonneur dans le produit. Assurez-vous que l’échantillonneur est en position fermée.
- Tournez la poignée pour ouvrir les fentes.
- Après avoir laissé l’échantillonneur pendant quelques secondes pour permettre l’entrée de la poudre, tournez la poignée pour fermer l’échantillonneur.
- Retirez l’échantillonneur du produit.
- Faites glisser la tige intérieure hors du tube extérieur.
- Déposez l’échantillon dans un récipient approprié.
Pourquoi utiliser un échantillonneur jetable SteriWare™ ?
- Aucune contamination croisée - Tous les dispositifs SteriWare™ peuvent être utilisés directement depuis le sachet.
- Aucun nettoyage - Contrairement à un échantillonneur réutilisable, vous pouvez utiliser directement un produit SteriWare™. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
- Haute qualité - Nos produits SteriWare™ sont fabriqués/moulés/conditionnés dans une salle blanche de classe 100,000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
- Documentation complète - Nous pouvons fournir une documentation spécifique complète pour tous les produits SteriWare™. Ceci comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et chaque boîte.
- Coût efficace - Éliminer la nécessité de la validation du nettoyage en passant à un dispositif SteriWare™ permet d’économiser du temps et de l’argent.
- Stériles disponibles - La plupart des produits SteriWare™ sont disponibles pré-stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou à faisceau d’électrons à SAL10-6. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur à fente multi-niveaux |
| Matériau | HDPE |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Stérile |
| Certifications/Conformité | Conforme à la norme FDA CFR 177.1520 et aux réglementations européennes 10/2011, réglementations européennes 1935/2004 |
| À utiliser avec (application) | Pour les poudres cohésives et à écoulement libre |
| Longueur (métrique) | 620 mm |