Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente jetable en PEHD SteriWare™
BIOPHARMA
Product Code. 15210749 Shop All Sampling Systems Products
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
500 mL
Unit Size:
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
15210749 500 mL 20 pièces
12702467 100 mL 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15210749 Supplier Sampling Systems™ Supplier No. 8073J1000S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.85€
    316.93€ / 20 pièces
    Économisez 13.92€
    4% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 03-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Idéal pour prélever un échantillon à section transversale multi-niveaux à partir de poudres et de granulés. L’échantillonneur à fente jetable prélève un seul composite à partir du haut, du centre et du bas de votre lit en poudre.
Principales caractéristiques :
  • Assemblés et conditionnés dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriqué en PEHD conforme aux normes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB / EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible pré-stérilisé (SAL 10 -6 )
  • Convient pour une utilisation dans ATEX zones
  • Disponible en 2 longueurs différentes
Fonctionnement :
  • Poussez l’échantillonneur dans le produit. Assurez-vous que l’échantillonneur est en position fermée.
  • Tournez la poignée pour ouvrir les fentes.
  • Après avoir laissé l’échantillonneur pendant plusieurs secondes pour permettre à la poudre d’entrer, tournez la poignée pour fermer l’échantillonneur.
  • Retirez l’échantillonneur du produit.
  • Faites glisser la tige intérieure hors du tube extérieur.
  • Déposez l’échantillon dans un récipient approprié.
Pourquoi utiliser un SteriWare™ Échantillon jetable ?
  • Aucune contamination croisée - Tout SteriWare™ Les appareils peuvent être utilisés directement depuis leur sortie du sac.
  • Pas de nettoyage  - Contrairement à un échantillonneur réutilisable, vous pouvez utiliser un SteriWare™ produit immédiatement. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
  • Haute qualité - Notre SteriWare™ Les produits sont fabriqués/moulés/emballés dans une salle blanche de classe 100 000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
  • Documentation complète  - Nous pouvons fournir une documentation complète et spécifique à chaque lot pour tous les SteriWare™ produits. Cela comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et boîte.
  • Rentable  - Suppression du besoin de validation du nettoyage grâce au passage à un SteriWare™ Cet appareil permet d'économiser du temps et de l'argent.
  • Disponible stérile  - La plupart SteriWare™ Les produits sont disponibles pré-stérilisés par Gamma ou Electron Beam à SAL10 -6 . Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Specifications
Type de produit Échantillonneur à fente multi-niveaux
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 500 mL
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité Conforme à la norme FDA CFR 177.1520 et aux réglementations européennes 10/2011, réglementations européennes 1935/2004
À utiliser avec (application) Idéal pour prélever des échantillons à section transversale et multi-niveaux rapides à partir de poudres et de granulés
Longueur (métrique) 986 mm