Description
- Le LiquiThief est essentiellement une grande seringue.
- Il est simple à utiliser et dispose de l’avantage supplémentaire de ne pas nécessiter de validation de nettoyage et de nettoyage.
- Prêts à l’emploi dès la réception.
- Tirez sur la poignée pour prélever un échantillon.
- L’échantillonneur est fabriqué en salle blanche pour qu’il ne vous reste qu’à le déballer pour l’utiliser.
- Si vous souhaitez acheter un échantillonneur de liquide jetable, le LiquiThief est l’échantillonneur de choix.
- Il est largement utilisé pour prélever des échantillons de liquides, d’huiles fines et d’onguents.
- Pour des matériaux plus visqueux, utilisez notre ViscoThief SteriWare™.
- Le LiquiThief jetable est un moyen rapide et pratique de prélever des échantillons de liquides.
- Il s’agit essentiellement d’une grande seringue.
- L’opérateur tire la poignée vers le haut pour aspirer le produit dans l’échantillonneur.
- Plus la poignée est tirée, plus le volume de l’échantillon est important.
- Il est idéal pour l’échantillonnage de fûts, récipients et bidons.
- Idéal pour l’échantillonnage rapide de liquides et d’huiles de faible viscosité.
- Tous les polymères sont de qualité alimentaire, conformes à la FDA et à la CE.
- Sans ESB/EST.
- Des certificats de lot complets sont disponibles.
- Chaque échantillonneur est fabriqué et conditionné en salle blanche pour s’assurer qu’ils sont propres jusqu’au point d’utilisation.
- Ils sont emballés individuellement et peuvent être utilisés directement à partir du sachet.
- 3 longueurs en version stérile et non stérile.
- Disponibles en PEHD et en PP.
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Capacité (métrique) | 190 mL |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Type d’emballage | Emballage individuel |
| Longueur (métrique) | 1000 mm |