Learn More
Sampling Systems™ LiquiThief SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 17514596 Tous les produits Sampling Systems Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
190 mL
Longueur (métrique):
500 mm
1000 mm
Conditionnement:
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) unitSize
17514596 100 mL 500 mm 20 pièces
17504596 190 mL 1000 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17514596 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8050P500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminez le risque de contamination croisée en utilisant le LiquiThief SteriWare™ jetable. Les échantillonneurs LiquiThief conviennent à l’échantillonnage d’une large gamme de liquides et d’huiles légères.
  • Le LiquiThief est essentiellement une grande seringue.
  • Il est simple à utiliser et dispose de l’avantage supplémentaire de ne pas nécessiter de validation de nettoyage et de nettoyage.
  • Prêts à l’emploi dès la réception.
  • Tirez sur la poignée pour prélever un échantillon.
  • L’échantillonneur est fabriqué en salle blanche pour qu’il ne vous reste qu’à le déballer pour l’utiliser.
  • Si vous souhaitez acheter un échantillonneur de liquide jetable, le LiquiThief est l’échantillonneur de choix.
  • Il est largement utilisé pour prélever des échantillons de liquides, d’huiles fines et d’onguents.
  • Pour des matériaux plus visqueux, utilisez notre ViscoThief SteriWare™.
  • Le LiquiThief jetable est un moyen rapide et pratique de prélever des échantillons de liquides.
  • Il s’agit essentiellement d’une grande seringue.
  • L’opérateur tire la poignée vers le haut pour aspirer le produit dans l’échantillonneur.
  • Plus la poignée est tirée, plus le volume de l’échantillon est important.
  • Il est idéal pour l’échantillonnage de fûts, récipients et bidons.
  • Idéal pour l’échantillonnage rapide de liquides et d’huiles de faible viscosité.
  • Tous les polymères sont de qualité alimentaire, conformes à la FDA et à la CE.
  • Sans ESB/EST.
  • Des certificats de lot complets sont disponibles.
  • Chaque échantillonneur est fabriqué et conditionné en salle blanche pour s’assurer qu’ils sont propres jusqu’au point d’utilisation.
  • Ils sont emballés individuellement et peuvent être utilisés directement à partir du sachet.
  • 3 longueurs en version stérile et non stérile.
  • Disponibles en PEHD et en PP.
Spécification
Matériau Polypropylène
Capacité (métrique) 100 mL
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type d’emballage Emballage individuel
Longueur (métrique) 500 mm