Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente simple SteriWare™
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
620 mm
970 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
Description
- Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
- Poussez l’échantillonneur dans le produit en veillant à ce que l’échantillonneur soit en position fermée
- Après avoir laissé l’échantillonneur pendant plusieurs secondes pour permettre à la poudre d’entrer, tournez la poignée pour fermer l’échantillonneur
- Déposez l’échantillon dans un récipient approprié
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur à fente |
| Matériau | HDPE |
| Comprend | 20/boîte |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Stérilité | Non stérile |
| Diamètre (métrique) | 26 mm |
| Longueur (métrique) | 970 mm |