Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente simple SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 15869451 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
620 mm
970 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Stérilité Conditionnement
15869451 970 mm Stérile 20 pièces
15859451 970 mm Non stérile 20 pièces
15879451 620 mm Non stérile 20 pièces
15889451 620 mm Stérile 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15869451 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8069H1000S
Expédition estimée: 02-02-2027
Conçu pour prélever un échantillon de 50 ml dans la fente d’échantillonnage située près de l’embout de l’échantillonneur. L’échantillonneur à fente simple jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est idéal pour prélever un seul échantillon à parti
  • Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
  • Emballage individuel
  • Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
  • Poussez l’échantillonneur dans le produit en veillant à ce que l’échantillonneur soit en position fermée
  • Après avoir laissé l’échantillonneur pendant plusieurs secondes pour permettre à la poudre d’entrer, tournez la poignée pour fermer l’échantillonneur
  • Déposez l’échantillon dans un récipient approprié
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Type de produit Échantillonneur à fente
Matériau HDPE
Comprend 20/boîte
Capacité (métrique) 50 ml
Stérilité Stérile
Diamètre (métrique) 26 mm
Longueur (métrique) 970 mm