Learn More
Sampling Systems™ Spatules en V ouvertes SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 17524676 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de lame:
100 mm
150 mm
250 mm
Largeur (métrique) de lame:
10 mm
20 mm
Dimensions:
Étalon
Étroit
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de lame Largeur (métrique) de lame Dimensions Stérilité Conditionnement
17524676 - - - - -
17564666 100 mm 20 mm Étalon Non stérile 100 pièces
17574666 100 mm 20 mm Étalon Stérile 100 pièces
17584666 150 mm 20 mm Étalon Non stérile 100 pièces
17594666 150 mm 20 mm Étalon Stérile 100 pièces
17504676 250 mm 20 mm Étalon Non stérile 100 pièces
17514676 250 mm 20 mm Étalon Stérile 100 pièces
17534676 100 mm 10 mm Étroit Stérile 100 pièces
17544676 150 mm 10 mm Étroit Non stérile 100 pièces
17554676 250 mm 10 mm Étroit Stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17524676 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8440N100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    111.71€ / 100 pièces
    Économisez 4.29€
    3% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Améliorez votre contrôle de la qualité en prenant facilement des échantillons de poudre de volume fixe grâce aux spatules en V ouvertes SteriWare™. La conception à extrémité ouverte est idéale pour la distribution et l’échantillonnage de petites quantités de poudres. Disponibles stériles dans une large gamme de tailles idéales pour l’industrie pharmaceutique, chimique et alimentaire.
  • Notre spatule en V jetable à extrémité ouverte est idéale pour l’échantillonnage, les tests de matières premières et les marchandises générales dans les tests.
  • Fabriquée selon la norme la plus élevée en salle blanche médicale pour garantir la propreté et fournie avec une documentation complète.
  • Disponible en 2 largeurs et 3 longueurs pour vous assurer que vous disposez de l’outil d’échantillonnage adapté au travail.
  • Les versions étroites sont idéales si vous souhaitez placer l’échantillon dans le tube à essai ou prendre un petit échantillon.
  • La version la plus longue est idéale lorsque vous souhaitez prendre plus d’un échantillon de coupe transversale.
  • La spatule en V jetable est pré-emballée et prête à l’emploi.
  • Prêts à l’emploi dès la réception.
  • Aucun nettoyage ou validation de nettoyage n’est nécessaire.
  • Disponibles en 2 versions, stérile ou non stérile.
  • Les spatules stériles et non stériles sont idéales lorsqu’un outil robuste est nécessaire.
  • Fabriquées à partir de PS de haute qualité conforme aux dernières normes de qualité alimentaire, de la CE et de la FDA.
  • Sans ESB/EST.
  • Certificats de conformité par lots fournis.
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche médicale pour maintenir la propreté.