Learn More
Sampling Systems™ Powder Thief Sterileware™
BIOPHARMA
Code produit 17564596 Tous les produits Sampling Systems Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
1500 mm
Capacité (métrique):
0,5 mL
2 mL
3 mL
20 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Capacité (métrique) Stérilité unitSize
17564596 500 mm 0,5 mL Stérile 20 pièces
17574596 500 mm 2 mL Stérile 20 pièces
17584596 500 mm 3 mL Stérile 20 pièces
17544596 1500 mm 20 mL Non stérile 20 pièces
17554596 1500 mm 20 mL Stérile 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17564596 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8060H500.5S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrez comment éviter toute contamination croisée lors de l’échantillonnage en utilisant un échantillonneur PowderThief SteriWare™. Avec un échantillonneur PowderThief SteriWare™, vous pouvez prélever des échantillons à partir de la plupart
  • L’échantillonneur PowderThief jetable et stérile est idéal pour prélever des échantillons représentatifs à partir de sites connus dans la poudre en vrac.
  • Ces échantillonneurs sont disponibles en deux longueurs pratiques et quatre volumes d’échantillons.
  • Les échantillonneurs Powder Thief jetables sont disponibles en version stérile ou non stérile.
  • Assemblés et conditionnés dans une salle blanche.
  • Emballage individuel.
  • Conçu pour un usage unique.
  • Fabriqués à partir de PEHD conforme à la FDA et à l’UE.
  • Sans BSE / TSE.
  • Traçabilité complète des lots.
  • Disponible stérilisé par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6).
Spécification
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 0,5 mL
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Type d’emballage Emballage individuel
Longueur (métrique) 500 mm