Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneurs pour sacs et sachets SteriWare™
Tous les produits Sampling Systems Produits
Description
- L’échantillonneur pour sacs et sachets SteriWare™ est parfait pour prélever des échantillons de sacs et de sachets.
- Cet échantillonneur est idéal pour des contrôles de qualité rapides à travers les côtés des sacs.
- L’échantillonneur pour sachets SteriWare™ est disponible en deux diamètres. L’échantillonneur étroit est idéal pour les poudres à écoulement libre et pour les petits produits comme les grains de poivre, l’échantillonneur de grand diamètre est plus adapté à l’échantillonnage des noix et des haricots.
- L’échantillonneur pour sachets SteriWare™ est doté d’une poignée ergonomique et d’une lame spécialement conçue.
- Lors de l’échantillonnage, l’opérateur doit tenir un sachet ou un flacon au-dessus de l’extrémité arrière de l’échantillonneur pour récupérer la poudre ou les granulés pendant qu’ils glissent dans l’échantillonneur.
- Fabriqués en PEHD de haute qualité conforme aux normes alimentaires et de la FDA.
- Sans ESB/EST.
- Documentation et certification complètes des lots fournies.
- Conditionnés individuellement et vendus dans des boîtes économiques de 100.
Spécification
Spécification
| Matériau | HDPE |
| Stérilité | Stérile |
| Type d’emballage | Boîte |
| Quantité | 100/paquet |
| Diamètre (métrique) du fond extérieur | 45 mm |
| Longueur (métrique) | 325 mm |