Learn More
Sampling Systems™ Grattoir SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 13462829 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
190 mm
225 mm
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Stérilité Conditionnement
13462829 225 mm Stérile 100 pièces
15164966 - - -
15879561 225 mm Non stériles 100 pièces
15889561 190 mm Non stériles 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13462829 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8785H110S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.45€
    197.00€ / 100 pièces
    Économisez 35.45€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Conçu pour être ergonomique, ce qui signifie qu’il est facile à utiliser et idéal pour le raclage et le nettoyage. Le grattoir SteriWare™ Sampling Systems™ est idéal pour une utilisation avec les denrées alimentaires, les cosmétiques et les pr
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • 2 tailles disponibles :
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Type de produit Grattoir jetable
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Comprend Emballage individuel
Longueur (métrique) 225 mm
Matériau PE-HD